Få mere at vide
1-Methyl-1H-pyrazol-3-amin, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10344762
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
10 g
Pakningsstørrelse:
10g
1g
250mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10344762 250 mg 250mg
10121262 1 g 1g
10081784 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10344762 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. GK00321CB
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 04-01-2027
Kemiske identifikatorer
CAS 1904-31-0
Molekylær formel C4H7N3
Molekylvægt (g/mol) 97.121
InChI nøgle MOGQNVSKBCVIPW-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-methyl-1h-pyrazol-3-amine, 3-amino-1-methylpyrazole, 1-methyl-3-aminopyrazole, 3-amino-1-methyl-1h-pyrazole, 1-methyl-1h-pyrazol-3-ylamine, 3-amino-1-methyl pyrazole, 1h-pyrazol-3-amine, 1-methyl, 1-methylpyrazole-3-ylamine, 3-amino-1-methyl-pyrazole, 3-amino-1 methyl pyrazole
PubChem CID 137254
IUPAC navn 1-methylpyrazol-3-amin
SMIL CN1C=CC(=N1)N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-Methyl-1H-pyrazol-3-amine
Analyseprocentområde 97%
Mængde 250 mg
Formel vægt 97.12
Procent renhed 97%