Få mere at vide
1-methyl-lh-indol-7-sulfonylchlorid, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10596524
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10596524 250 mg Ravfarvet glasflaske 250mg
10287383 1 g Ravfarvet glasflaske 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10596524 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. CC66903CB
Kemiske identifikatorer
CAS 941716-95-6
Molekylær formel C9H8ClNO2S
Molekylvægt (g/mol) 229.678
MDL nummer MFCD09879958
InChI nøgle DVEZDWQOMVECCI-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-methyl-1h-indole-7-sulfonyl chloride, 1-methyl-1h-indole-7-sulphonyl chloride, 1h-indole-7-sulfonylchloride, 1-methyl, 1h-indole-7-sulfonyl chloride, 1-methyl, chloro 1-methylindol-7-yl sulfone, 7-chlorosulphonyl-1-methyl-1h-indole
PubChem CID 24229740
IUPAC navn 1-methylindol-7-sulfonylchlorid
SMIL CN1C=CC2=C1C(=CC=C2)S(=O)(=O)Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-Methyl-1H-indole-7-sulfonyl chloride
CAS min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analyseprocentområde 97%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Mængde 250 mg
Formel vægt 229.69
Procent renhed 97%