Få mere at vide
1-Methyl-1H-indol-7-carboxylsyre, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10787495
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10787495 250 mg Ravfarvet glasflaske 250mg
10052364 1 g Ravfarvet glasflaske 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10787495 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. CC66901CB
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 01-10-2026
Kemiske identifikatorer
CAS 167479-16-5
Molekylær formel C10H9NO2
Molekylvægt (g/mol) 175.19
MDL nummer MFCD09879957
InChI nøgle DWKIPLIDZYRILV-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 18388362
IUPAC navn 1-methylindol-7-carboxylsyre
SMIL CN1C=CC2=CC=CC(C(O)=O)=C12
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-Methyl-1H-indole-7-carboxylic acid
CAS min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analyseprocentområde 97%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Mængde 250 mg
Synonym 1-methyl-1h-indole-7-carboxylic acid, 1-methyl-7-indolecarboxylic acid, 1h-indole-7-carboxylicacid, 1-methyl, 1-methyl-7-indolecarboxylicacid, 1h-indole-7-carboxylicacid,1-methyl, 1h-indole-7-carboxylic acid, 1-methyl
Formel vægt 175.19
Procent renhed 97%