Få mere at vide
1-Methyl-1H-indol-7-carbaldehyd, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10397304
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10397304 1 g Ravfarvet glasflaske 1g
10032034 250 mg Ravfarvet glasflaske 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10397304 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. CC66904DA
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 23-12-2026
Kemiske identifikatorer
CAS 69047-36-5
Molekylær formel C10H9NO
Molekylvægt (g/mol) 159.188
MDL nummer MFCD11109329
InChI nøgle JOBIAZYEJOMXEP-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-methyl-1h-indole-7-carbaldehyde, 1h-indole-7-carboxaldehyde, 1-methyl, 1-methyl-7-formylindole, n-methylindole-7-carboxaldehyde, jobiazyejomxep-uhfffaoysa, 1-methyl-1h-indole-7-carboxaldehyde, 1h-indole-7-carboxaldehyde, 1-methyl-9ci
PubChem CID 11040979
IUPAC navn 1-methylindol-7-carbaldehyd
SMIL CN1C=CC2=C1C(=CC=C2)C=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-Methyl-1H-indole-7-carbaldehyde
CAS min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analyseprocentområde 97%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Mængde 1 g
Formel vægt 159.19
Procent renhed 97%