Få mere at vide
1-Methyl-1H-indol-6-carbaldehyd, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10173374
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
5 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10173374 250 mg Ravfarvet glasflaske 250mg
10718075 1 g Ravfarvet glasflaske 1g
10392195 5 g Ravfarvet glasflaske 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10173374 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. CC44204CB
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Chemical Identifiers
CAS 21005-45-8
Molekylær formel C10H9NO
Molekylvægt (g/mol) 159.19
MDL nummer MFCD08690251
InChI nøgle QGAKKGIWURKKHV-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-methyl-1h-indole-6-carbaldehyde, 1h-indole-6-carboxaldehyde, 1-methyl, 1h-indole-6-carboxaldehyde,1-methyl, 6-formy-1-methylindole, 6-formyl-1-methylindole, 1-methyl-1h-indole-6-carboxaldehyde
PubChem CID 14835679
IUPAC navn 1-methylindol-6-carbaldehyd
SMIL CN1C=CC2=CC=C(C=O)C=C12
Specifications
Kemisk navn eller materiale 1-Methyl-1H-indole-6-carbaldehyde
Analyseprocentområde 97%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Mængde 250 mg
Formel vægt 159.19
Procent renhed 97%