Få mere at vide
1-Methyl-1H-indol-5-carboxylsyre, 95 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10633635
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
10633635 250 mg 250mg
10132804 1 g 1g
10321865 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10633635 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. CC41401CB
Kemiske identifikatorer
CAS 186129-25-9
Molekylær formel C10H9NO2
Molekylvægt (g/mol) 175.187
MDL nummer MFCD03839859
InChI nøgle UHQAIJFIXCOBCN-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-methyl-1h-indole-5-carboxylic acid, 1-methyl-5-indolecarboxylic acid, 1h-indole-5-carboxylic acid, 1-methyl, 1-methyl-1h-indole-5-carboxylicacid, 5-carboxy-1-methyl-1h-indole, 1h-indole-5-carboxylicacid,1-methyl, n-methylindol-5-carboxylic acid, 1-methyl-5-indolecarboxylicacid, methyl 1h-indole-5-carboxylic acid, 1-methyl-1h-indol-5-carboxylic acid
PubChem CID 7015601
IUPAC navn 1-methylindol-5-carboxylsyre
SMIL CN1C=CC2=C1C=CC(=C2)C(=O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-Methyl-1H-indole-5-carboxylic acid
CAS min % 94.5
CAS Max % 100.0
Analyseprocentområde 95%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Mængde 250 mg
Formel vægt 175.19
Procent renhed 95%