Få mere at vide
1-Methyl-1H-indol-5-carbaldehyd, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10442284
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
10442284 250 mg 250mg
10418043 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10442284 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. CC41404CB
Kemiske identifikatorer
CAS 90923-75-4
Molekylær formel C10H9NO
Molekylvægt (g/mol) 159.19
MDL nummer MFCD08271908
InChI nøgle XIVDZBIBWGQOTI-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 7537534
SMIL CN1C=CC2=CC(C=O)=CC=C12
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-Methyl-1H-indole-5-carbaldehyde
CAS min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analyseprocentområde 97%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Mængde 250 mg
Synonym 1-methyl-1h-indole-5-carbaldehyde, 1h-indole-5-carboxaldehyde, 1-methyl, 5-formyl-1-methylindole, n-methylindol-5-carbaldehyde, n-methylindole-5-carbaldehyde, n-methylindole-5-carboxaldehyde, 1-methyl-1h-indole-5-carboxaldehyde, 1h-indole-5-carboxaldehyde,1-methyl
IUPAC navn 1-methyl-1H-indol-5-carbaldehyd
Formel vægt 159.19
Procent renhed 97%