Få mere at vide
1-Methyl-1H-indol-4-sulfonylchlorid, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10412834
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
10 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
10g
1g
250mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10412834 10 g Ravfarvet glasflaske 10g
10327594 250 mg Ravfarvet glasflaske 250mg
10103674 1 g Ravfarvet glasflaske 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10412834 Leverandør Thermo Scientific Leverandørnr. CC45803EA
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 28-12-2026
Kemiske identifikatorer
CAS 876316-36-8
Molekylær formel C9H8ClNO2S
Molekylvægt (g/mol) 229.678
MDL nummer MFCD08690260
InChI nøgle HFWFOJFQXZBLAU-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-methyl-1h-indole-4-sulfonyl chloride, 1h-indole-4-sulfonylchloride, 1-methyl, 1-methyl-1h-indole-4-sulphonyl chloride, chloro 1-methylindol-4-yl sulfone, 1-methyl-1h-indole-4-sulfonylchloride, 4-chlorosulphonyl-1-methyl-1h-indole, 1h-indole-4-sulfonyl chloride, 1-methyl
PubChem CID 18525782
IUPAC navn 1-methylindol-4-sulfonylchlorid
SMIL CN1C=CC2=C1C=CC=C2S(=O)(=O)Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-Methyl-1H-indole-4-sulfonyl chloride
CAS min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analyseprocentområde 97%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Mængde 10 g
Formel vægt 229.69
Procent renhed 97%