Få mere at vide
1-methyl-1H-indol-4-carbonitril, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10290455
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
10290455 5 g 5g
10507494 250 mg 250mg
10153643 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10290455 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. CC45816DE
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Kemiske identifikatorer
CAS 628711-58-0
Molekylær formel C10H8N2
Molekylvægt (g/mol) 156.19
MDL nummer MFCD08690265
InChI nøgle DYOVHBKIEBCIIE-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 22391592
SMIL CN1C=CC2=C(C=CC=C12)C#N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-Methyl-1H-indole-4-carbonitrile
Analyseprocentområde 97%
Emballage Ravgul glasflaske
Mængde 5 g
Synonym 1-methyl-1h-indole-4-carbonitrile, 1h-indole-4-carbonitrile,1-methyl, 1h-indole-4-carbonitrile, 1-methyl
IUPAC navn 1-methyl-lH-indol-4-carbonitril
Formel vægt 156.19
Procent renhed 97%