Få mere at vide
1-Methyl-1H-indol-4-carbaldehyd, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10327404
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10327404 250 mg Ravfarvet glasflaske 250mg
10123203 1 g Ravfarvet glasflaske 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10327404 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. CC45804CB
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 18-09-2026
Kemiske identifikatorer
CAS 133994-99-7
Molekylær formel C10H9NO
Molekylvægt (g/mol) 159.19
MDL nummer MFCD08690261
InChI nøgle GFTNSZIYQMJJMD-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-methyl-1h-indole-4-carbaldehyde, pubchem20444, acmc-20a8ho, 1-methylindole-4-carboxaldehyde, 1-methyl-1h-indol-4-carboxaldehyde, 1h-indole-4-carboxaldehyde, 1-methyl
PubChem CID 17221111
IUPAC navn 1-methylindol-4-carbaldehyd
SMIL CN1C=CC2=C(C=O)C=CC=C12
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-Methyl-1H-indole-4-carbaldehyde
CAS min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analyseprocentområde 97%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Mængde 250 mg
Formel vægt 159.19
Procent renhed 97%