Få mere at vide
1-Methyl-1H-indol-3,5,6-triol, TRC
Artikelnummer. 30132722
Skift visning
Mængde:
10 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30132722 100 mg
30011386 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30132722 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCM313550100MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 03-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 642-75-1
Molekylær formel C9H9NO3
Molekylvægt (g/mol) 179.17
Synonym 3,5,6-Trihydroxy-1-methylindole, Adrenolutin, N-Methyl-3,5,6-trihydroxyindole, N-Methyl-5,6-dihydroxyindoxyl;
IUPAC navn 1-methylindol-3,5,6-triol
SMIL OC1=CN(C)C2=C1C=C(O)C(O)=C2>>O=C3CN(C)C4=C3C=C(O)C(O)=C4
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-Methyl-1H-indole-3,5,6-triol
Mængde 100 mg
InChI formel InChI=1S/C9H9NO3/c1-10-4-9(13)5-2-7(11)8(12)3-6(5)10/h2-4,11-13H,1H3
Formel vægt 179.0582