Få mere at vide
(1-Methyl-1H-indol-7-yl)methanol, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10585184
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10585184 250 mg Ravfarvet glasflaske 250mg
10462494 1 g Ravfarvet glasflaske 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10585184 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. CC66909CB
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 02-10-2026
Kemiske identifikatorer
CAS 854778-61-3
Molekylær formel C10H11NO
Molekylvægt (g/mol) 161.20
MDL nummer MFCD09879959
InChI nøgle XWTPJITYDAXWKC-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-methyl-1h-indol-7-yl methanol, 1-methylindol-7-yl methanol, 1-methyl-1h-indol-7-yl-methanol, 1-methylindol-7-yl methan-1-ol
PubChem CID 24229741
IUPAC navn (1-methyl-lH-indol-7-yl)methanol
SMIL CN1C=CC2=CC=CC(CO)=C12
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (1-Methyl-1H-indol-7-yl)methanol
CAS min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analyseprocentområde 97%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Mængde 250 mg
Formel vægt 161.2
Procent renhed 97%