Få mere at vide
(1-Methyl-1H-indol-6-yl)methanol, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10712094
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10712094 250 mg Ravfarvet glasflaske 250mg
10155893 1 g Ravfarvet glasflaske 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10712094 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. CC44209CB
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 02-10-2026
Kemiske identifikatorer
CAS 199590-00-6
Molekylær formel C10H11NO
Molekylvægt (g/mol) 161.204
MDL nummer MFCD08690252
InChI nøgle YDMPSBJXPPXTCM-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-methyl-1h-indol-6-yl methanol, 1-methylindol-6-yl methanol, 1-methyl-6-indolyl methanol, 1h-indole-6-methanol,1-methyl, 1h-indole-6-methanol, 1-methyl, 6-hydroxymethyl-1-methylindole, 1-methyl-1h-indole-6-methanol, 6-hydroxymethyl-n-methylindole, 1-methyl-1h-indol-6-yl methanol saltdata: free
PubChem CID 18673032
IUPAC navn (1-methylindol-6-yl)methanol
SMIL CN1C=CC2=C1C=C(C=C2)CO
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (1-Methyl-1H-indol-6-yl)methanol
CAS min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analyseprocentområde 97%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Mængde 250 mg
Formel vægt 161.2
Procent renhed 97%