Få mere at vide
(1-Methyl-1H-indol-6-yl)methanol, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10155893
Mængde:
250 mg
1 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
Artikelnummer. 10155893
Brand: Thermo Scientific Maybridge CC44209DA
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Kemiske identifikatorer
CAS 199590-00-6
Molekylær formel C10H11NO
Molekylvægt (g/mol) 161.204
MDL nummer MFCD08690252
InChI nøgle YDMPSBJXPPXTCM-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-methyl-1h-indol-6-yl methanol, 1-methylindol-6-yl methanol, 1-methyl-6-indolyl methanol, 1h-indole-6-methanol,1-methyl, 1h-indole-6-methanol, 1-methyl, 6-hydroxymethyl-1-methylindole, 1-methyl-1h-indole-6-methanol, 6-hydroxymethyl-n-methylindole, 1-methyl-1h-indol-6-yl methanol saltdata: free
PubChem CID 18673032
IUPAC navn (1-methylindol-6-yl)methanol
SMIL CN1C=CC2=C1C=C(C=C2)CO
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (1-Methyl-1H-indol-6-yl)methanol
CAS min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analyseprocentområde 97%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Mængde 1 g
Formel vægt 161.2
Procent renhed 97%