Få mere at vide
(1-Methyl-1H-indol-5-yl)methanol, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10399853
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10399853 1 g Ravfarvet glasflaske 1g
10691236 5 g Ravfarvet glasflaske 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10399853 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. CC41409DA
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Kemiske identifikatorer
CAS 448967-90-6
Molekylær formel C10H11NO
Molekylvægt (g/mol) 161.20
MDL nummer MFCD09025838
InChI nøgle CEBLTQGXYITWTM-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-methyl-1h-indol-5-yl methanol, 1-methylindol-5-yl methanol, 1h-indole-5-methanol, 1-methyl-9ci
PubChem CID 24229490
IUPAC navn (1-methylindol-5-yl)methanol
SMIL CN1C=CC2=CC(CO)=CC=C12
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (1-Methyl-1H-indol-5-yl)methanol
Analyseprocentområde 97%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Mængde 1 g
Formel vægt 161.2
Procent renhed 97%