Få mere at vide
1-methyl-1H-indol-5-amin, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10696424
Skift visning
Mængde:
1 g
10 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10696424 1 g Ravfarvet glasflaske 1g
10285754 10 g Ravfarvet glasflaske 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10696424 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. CC41414DA
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 22-12-2026
Kemiske identifikatorer
CAS 102308-97-4
Molekylær formel C9H10N2
Molekylvægt (g/mol) 146.19
MDL nummer MFCD03839873
InChI nøgle PGTSGPCXPIFQEL-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-methyl-1h-indol-5-amine, 5-amino-1-n-methylindole, 1-methyl-1h-indol-5-ylamine, 1h-indol-5-amine, 1-methyl, 5-amino-1-methylindole, 1-methylindole-5-ylamine, 1-methyl-5-amino-1h-indole, 5-amino-1-methyl-1h-indole, pubchem9381, 5-amino-n-methylindole
PubChem CID 2769564
IUPAC navn 1-methylindol-5-amin
SMIL CN1C=CC2=CC(N)=CC=C12
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-Methyl-1H-indol-5-amine
CAS min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analyseprocentområde 97%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Mængde 1 g
Formel vægt 146.19
Procent renhed 97%