Få mere at vide
1-Methyl-1H-indazol-4-carboxaldehyd, 95%
Artikelnummer. 10745462 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10745462 1 g Glasflaske 1g
10210800 5 g Glasflaske 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10745462 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 429340010
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 03-12-2026
CAS: 1053655-56-3 | C9H8N2O | 160,18 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1053655-56-3
Molekylær formel C9H8N2O
Molekylvægt (g/mol) 160.18
MDL nummer MFCD10699167
InChI nøgle SONWSIAHVBTXPB-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-methyl-1h-indazole-4-carbaldehyde, 1-methyl-1h-indazole-4-carboxaldehyde, 4-formyl-1-methyl-1h-indazole, 1-methyl-4-indazolecarboxaldehyde
PubChem CID 37818471
IUPAC navn 1-methylindazol-4-carbaldehyd
SMIL CN1C2=CC=CC(=C2C=N1)C=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-Methyl-1H-indazole-4-carboxaldehyde
CAS min % 94.0
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 77,5 °C til 79,0 °C
Farve Gul
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 94% min. (HPLC)
Emballage Glasflaske
Mængde 1 g
Formel vægt 160.18
Procent renhed 95%
Fysisk form Krystallinsk pulver
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 1-Methyl-1H-indazole-4-carboxaldehyde
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H312-Farlig ved hudkontakt.
  • H332-Farlig ved indånding.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.