Få mere at vide
1-methyl-1H-indazol-4-boronsyre pinacol ester, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11986741 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11986741 1 g 1g
11906751 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11986741 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 445130010
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 30-11-2026
Kemiske identifikatorer
CAS 885698-94-2
Molekylær formel C14H19BN2O2
Molekylvægt (g/mol) 258.13
MDL nummer MFCD10700158
InChI nøgle OZHFBNULPUBRJF-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-methyl-1h-indazole-4-boronic acid pinacol ester, 1-methyl-4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl-1h-indazole, 1-methylindazole-4-boronic acid pinacol ester, 1-methyl-4-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl-1h-indazole, 1-methyl-1h-indazole-4-boronic acid, pinacol ester, 1-methyl-4-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl indazole, 1-methyl-4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl indazole, 1-methyl-4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2 dioxaborolan-2-yl-1h-indazole, 1h-indazole, 1-methyl-4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl
PubChem CID 45480187
IUPAC navn 1-methyl-4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)indazol
SMIL CN1N=CC2=C(C=CC=C12)B1OC(C)(C)C(C)(C)O1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-Methyl-1H-indazole-4-boronic acid pinacol ester
Smeltepunkt 83,0 °C til 86,0 °C
Analyseprocentområde 96% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Mængde 1 g
Formel vægt 258.13
Procent renhed 97%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 1-Methyl-1H-indazole-4-boronic acid pinacol ester
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.