Få mere at vide
1-Methyl-1H-indazole-3-carboxylic Anhydride, Mikromol™
Beskrivelse
1-Methyl-1H-indazole-3-carboxylic Anhydride
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1-Methyl-1H-indazole-3-carboxylic Anhydride |
| CAS | 1363173-34-5 |
| Analyt- eller komponentnavne | 1-Methyl-1H-indazole-3-carboxylic Anhydride |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C18 H14 N4 O3 |
| Certificeringer/compliance | ISO 17025 |
| Synonym | Granisetron Hydrochloride Imp. I (EP), Granisetron Imp. I (EP), 1-Methyl-1H-indazole-3-carboxylic Anhydride, Granisetron Hydrochloride Impurity I, Granisetron Impurity I, 1-Methyl-1H-indazole-3-carboxylic Acid Anhydride |
| InChI formel | InChI=1S/C19H21ClN2O2.2ClH/c20-17-8-6-16(7-9-17)19(15-4-2-1-3-5-15)22-12-10-21(11-13-22)14-18(23)24;;/h1-9,19H,10-14H2,(H,23,24);2*1H |
| SMIL | Cn1nc(C(=O)OC(=O)c2nn(C)c3ccccc23)c4ccccc14 |
| IUPAC navn | (1-methylindazole-3-carbonyl) 1-methylindazole-3-carboxylate |
| Vis mere |