Få mere at vide
1-Methyl-1H-indazole-3-carboxylic Anhydride, Mikromol™
Artikelnummer. 17962806
Skift visning
Mængde:
25 mg
Artikelnummer. Mængde
17962806 25 mg
1 options
Artikelnummer. 17962806 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0398.090025
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
1-Methyl-1H-indazole-3-carboxylic Anhydride
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-Methyl-1H-indazole-3-carboxylic Anhydride
CAS 1363173-34-5
Analyt- eller komponentnavne 1-Methyl-1H-indazole-3-carboxylic Anhydride
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C18 H14 N4 O3
Certificeringer/compliance ISO 17025
Synonym Granisetron Hydrochloride Imp. I (EP), Granisetron Imp. I (EP), 1-Methyl-1H-indazole-3-carboxylic Anhydride, Granisetron Hydrochloride Impurity I, Granisetron Impurity I, 1-Methyl-1H-indazole-3-carboxylic Acid Anhydride
InChI formel InChI=1S/C19H21ClN2O2.2ClH/c20-17-8-6-16(7-9-17)19(15-4-2-1-3-5-15)22-12-10-21(11-13-22)14-18(23)24;;/h1-9,19H,10-14H2,(H,23,24);2*1H
SMIL Cn1nc(C(=O)OC(=O)c2nn(C)c3ccccc23)c4ccccc14
IUPAC navn (1-methylindazole-3-carbonyl) 1-methylindazole-3-carboxylate
Molekylvægt (g/mol) 334.33
Mængde 25 mg
Formel vægt 334.1066 g/mol