Få mere at vide
1-Methyl-1H-indazol-3-carboxylsyre, Mikromol™
Artikelnummer. 17971126
Skift visning
Mængde:
25 mg
Artikelnummer. Mængde
17971126 25 mg
1 options
Artikelnummer. 17971126 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0398.040025
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 09-11-2026
Discover Mikromol – din pålidelige kilde til farmaceutiske referencestandarder af høj kvalitet. Understøttelse af nøjagtig, overensstemmende analyser med ISO 17034-akkrediterede materialer, der er designet til at sikre tillid til hvert resultat.
1-Methyl-1H-indazol-3-carboxylsyre
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-Methyl-1H-indazole-3-carboxylic Acid
CAS 50890-83-0
Analyt- eller komponentnavne 1-Methyl-1H-indazole-3-carboxylic Acid
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel C9 H8 N2 O2
Certificeringer/compliance ISO 17025
Synonym Granisetron Hydrochloride Imp. D (EP), Granisetron Imp. D (EP), Granisetron USP Related Compound D, Granisetron USP RC D, 1-Methyl-1H-indazole-3-carboxylic Acid, Granisetron Related Compound D, Granisetron Hydrochloride Impurity D, Granisetron Impurity D
InChI formel InChI=1S/C9H8N2O2/c1-11-7-5-3-2-4-6(7)8(10-11)9(12)13/h2-5H,1H3,(H,12,13)
SMIL CN1N=C(C(O)=O)C2=C1C=CC=C2
IUPAC navn 1-methylindazol-3-carboxylsyre
Molekylvægt (g/mol) 176.17
Mængde 25 mg
Formel vægt 176,0586 g/mol