Få mere at vide
1-Methyl-1H-indazole-3-carboxylic Acid Anhydride, TRC
Specifications
Specifications
| Kemisk navn eller materiale | 1-Methyl-1H-indazole-3-carboxylic Anhydride |
| CAS | 1363173-34-5 |
| Molekylær formel | C18 H14 N4 O3 |
| Mængde | 25 mg |
| Synonym | 1-Methyl-1H-indazole-3-carboxylic Anhydride, Granisetron Hydrochloride Imp. I (EP), 1H-Indazole-3-carboxylic acid','1-methyl-','3,3'-anhydride (ACI), 1-Methyl-1H-indazole-3-carboxylic acid anhydride |
| InChI formel | InChI=1S/C18H14N4O3/c1-21-13-9-5-3-7-11(13)15(19-21)17(23)25-18(24)16-12-8-4-6-10-14(12)22(2)20-16/h3-10H,1-2H3 |
| SMIL | Cn1nc(C(=O)OC(=O)c2nn(C)c3ccccc23)c4ccccc14 |
| IUPAC navn | (1-methylindazole-3-carbonyl) 1-methylindazole-3-carboxylate |
| Molekylvægt (g/mol) | 334.33 |
| Formel vægt | 334.1066 |