Få mere at vide
1-methyl-lh-indazol-3-carbonylchlorid, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10215014
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
10 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
10g
1g
250mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10215014 10 g Ravfarvet glasflaske 10g
10015822 250 mg Ravfarvet glasflaske 250mg
10105512 1 g Ravfarvet glasflaske 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10215014 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. CC06302EA
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 27-10-2026
Kemiske identifikatorer
CAS 106649-02-9
Molekylær formel C9H7ClN2O
Molekylvægt (g/mol) 194.62
MDL nummer MFCD02093096
InChI nøgle NPNWVMBPSINFBV-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-methyl-1h-indazole-3-carbonyl chloride, 1h-indazole-3-carbonylchloride, 1-methyl, 1-methyl-1h-indazol-3-carbonyl chloride, 1h-indazole-3-carbonyl chloride, 1-methyl, acmc-20mac8, 1-methyl-3-indazolylcarbonyl chloride, 1-methyl-indazole-3-carbonyl chloride, 1-methyl-1h-indazole-3-carboxychloride, 1-methyl-1h-indazole-3-carboxylic acid chloride
PubChem CID 7022055
IUPAC navn 1-methylindazol-3-carbonylchlorid
SMIL CN1N=C(C(Cl)=O)C2=CC=CC=C12
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-Methyl-1H-indazole-3-carbonyl chloride
Analyseprocentområde 97%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Mængde 10 g
Formel vægt 194.62
Procent renhed 97%