Få mere at vide
1-Methyl-1H-indazol-3-carbaldehyd, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10441474
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10441474 1 g Ravfarvet glasflaske 1g
10127902 250 mg Ravfarvet glasflaske 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10441474 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. CC06304DA
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 23-12-2026
Kemiske identifikatorer
CAS 4002-83-9
Molekylær formel C9H8N2O
Molekylvægt (g/mol) 160.18
MDL nummer MFCD08060478
InChI nøgle KYDLGYCLCFKUHY-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-methyl-1h-indazole-3-carbaldehyde, 1-methyl-1h-indazole-3-carboxaldehyde, 3-formyl-1-methyl-1h-indazole, 1-methyl-3-formylindazole, 1h-indazole-3-carboxaldehyde,1-methyl
PubChem CID 7164545
IUPAC navn 1-methylindazol-3-carbaldehyd
SMIL CN1N=C(C=O)C2=CC=CC=C12
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-Methyl-1H-indazole-3-carbaldehyde
CAS min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analyseprocentområde 97%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Mængde 1 g
Formel vægt 160.18
Procent renhed 97%