Få mere at vide
(1-Methyl-1H-indazol-3-yl)methylamin-dihydrochlorid, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10652255
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10652255 250 mg Ravfarvet glasflaske 250mg
10586684 1 g Ravfarvet glasflaske 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10652255 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. CC06363CB
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 15-12-2026
Kemiske identifikatorer
CAS 1093860-45-7
Molekylær formel C9H13Cl2N3
Molekylvægt (g/mol) 234.124
MDL nummer MFCD11841065
InChI nøgle ZHWICCCSNYFLJY-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-methyl-1h-indazol-3-yl methylamine dihydrochloride, 1-methylindazol-3-yl methanamine dihydrochloride, 1-methyl-1h-indazol-3-yl methanamine dihydrochloride, 3-aminomethyl-1-methyl-1h-indazole dihydrochloride, 1-methyl-1h-indazol-3-yl methylamine 2hcl, 1-methyl-1h-indazol-3-yl methylamine, chloride, chloride, 1-1-methylindazol-3-yl methanamine dihydrochloride, 1-1-methyl-1h-indazol-3-yl methanamine-hydrogen chloride 1/2
PubChem CID 43811028
IUPAC navn (1-methylindazol-3-yl)methanamin;dihydrochlorid
SMIL CN1C2=CC=CC=C2C(=N1)CN.Cl.Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (1-Methyl-1H-indazol-3-yl)methylamine dihydrochloride
CAS min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analyseprocentområde 97%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Mængde 250 mg
Formel vægt 234.13
Procent renhed 97%