Få mere at vide
1-Methyl-1H-imidazol, Mikromol™
Artikelnummer. 30040615
Skift visning
Mængde:
100 mg
Artikelnummer. Mængde
30040615 100 mg
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30040615 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0889.02
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 02-11-2026
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Discover Mikromol – din pålidelige kilde til farmaceutiske referencestandarder af høj kvalitet. Understøttelse af nøjagtig, overensstemmende analyser med ISO 17034-akkrediterede materialer, der er designet til at sikre tillid til hvert resultat.
1-Methyl-1H-imidazol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-Methyl-1H-imidazole
CAS 616-47-7
Analyt- eller komponentnavne 1-Methyl-1H-imidazole
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel C4 H6 N2
Certificeringer/compliance ISO 17025
Synonym 1-Methyl-1H-imidazole, Thiamazole Imp. B (EP), Thiamazole Impurity B
InChI formel InChI=1S/C4H6N2/c1-6-3-2-5-4-6/h2-4H,1H3
SMIL Cn1ccnc1
IUPAC navn 1-methylimidazol
Molekylvægt (g/mol) 82.1
Mængde 100 mg
Formel vægt 82,0531 g/mol