Få mere at vide
1-Methyl-1H-imidazol-5-carboxylsyre, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10702493
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
10 g
Pakningsstørrelse:
10g
1g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
10702493 1 g 1g
10200355 5 g 5g
10779215 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10702493 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. CC23601DA
Kemiske identifikatorer
CAS 41806-40-0
Molekylær formel C5H6N2O2
Molekylvægt (g/mol) 126.115
MDL nummer MFCD00955677
InChI nøgle PBEDVTDUVXFSMW-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-methyl-1h-imidazole-5-carboxylic acid, 1-methylimidazole-5-carboxylic acid, 5-carboxy-1-methyl-1h-imidazole, 3-methyl-3h-imidazole-4-carboxylic acid, 1-methyl-1h-imidazole-5-carboxylicacid, 1-methyl-1h-5-imidazolecarboxylic acid, pubchem20954, acmc-209jlu, ksc236i7p, 1-methyl-5-imidazolecarboxylic acid
PubChem CID 2773507
IUPAC navn 3-methylimidazol-4-carboxylsyre
SMIL CN1C=NC=C1C(=O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-Methyl-1H-imidazole-5-carboxylic acid
CAS min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analyseprocentområde 97%
Emballage Ravgul glasflaske
Mængde 1 g
Formel vægt 126.11
Procent renhed 97%