Få mere at vide
1-Methyl-1H-imidazol-5-carbohydrazid, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10576904
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10576904 5 g 5g
10140642 250 mg 250mg
10437622 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10576904 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. CC23627DE
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 23-12-2026
Læg i indkøbskurv
Chemical Identifiers
CAS 23585-00-4
Molekylær formel C5H8N4O
Molekylvægt (g/mol) 140.15
MDL nummer MFCD03659706
InChI nøgle CFIAOJVURKEWPG-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-methyl-1h-imidazole-5-carbohydrazide, 1-methyl-1h-imidazole-5-carboxylic acid hydrazide, 1h-imidazole-5-carboxylicacid, 1-methyl-, hydrazide, 1-methyl-5-imidazoliecarboxylic hydrazide, 1-methylimidazole-5-carbohydrazide, 1-methyl-1h-imidazole-5-carbohydrazide #, 5-hydrazinocarbonyl-1-methyl-1h-imidazole, imidazole-1-methyl-5-carboxylic acid, hydrazide, 1h-imidazole-5-carboxylicacid,1-methyl-,hydrazide, 1h-imidazole-5-carboxylic acid, 1-methyl-, hydrazide 9ci
PubChem CID 468661
IUPAC navn 3-methylimidazol-4-carbohydrazid
SMIL CN1C=NC=C1C(=O)NN
Specifications
Kemisk navn eller materiale 1-Methyl-1H-imidazole-5-carbohydrazide
CAS min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analyseprocentområde 97%
Mængde 5 g
Formel vægt 140.15
Procent renhed 97%