Få mere at vide
1-Methyl-1H-imidazol-5-carbohydrazid, 97 %, Thermo Scientific™
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1-Methyl-1H-imidazole-5-carbohydrazide |
| CAS min % | 96.5 |
| CAS Max % | 100.0 |
| Analyseprocentområde | 97% |
| Emballage | Ravgul glasflaske |
| Mængde | 1 g |
| Formel vægt | 140.15 |
| Procent renhed | 97% |