Få mere at vide
1-Methyl-1H-imidazol-5-carbaldehyd, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10566524
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10566524 5 g Ravfarvet glasflaske 5g
10502482 1 g Ravfarvet glasflaske 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10566524 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. CC23604DE
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 23-12-2026
Kemiske identifikatorer
CAS 39021-62-0
Molekylær formel C5H6N2O
Molekylvægt (g/mol) 110.116
InChI nøgle BNYKZFOZWZMEJD-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-methyl-1h-imidazole-5-carbaldehyde, 1-methyl-1h-imidazole-5-carboxaldehyde, 3-methyl-3h-imidazole-4-carbaldehyde, 1-methylimidazole-5-carboxaldehyde, 1h-imidazole-5-carboxaldehyde, 1-methyl, 1-methylimidazole-5-carbaldehyde, 1-methyl-5-imidazolecarboxaldehyde, 1-methylimidazole-5-carboxaldeyde, pubchem8047, 5-formyl-1-methylimidazole
PubChem CID 573592
IUPAC navn 3-methylimidazol-4-carbaldehyd
SMIL CN1C=NC=C1C=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-Methyl-1H-imidazole-5-carbaldehyde
Analyseprocentområde 97%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Mængde 5 g
Formel vægt 110.12
Procent renhed 97%