Få mere at vide
1-Methyl-1H-imidazole-4-sulfonyl Chloride, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1-Methyl-1H-imidazole-4-sulfonyl Chloride |
| CAS | 137049-00-4 |
| Molekylær formel | C4 H5 Cl N2 O2 S |
| Mængde | 500 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C4H5ClN2O2S/c1-7-2-4(6-3-7)10(5,8)9/h2-3H,1H3 |
| SMIL | Cn1cnc(c1)S(=O)(=O)Cl |
| IUPAC navn | 1-methylimidazole-4-sulfonyl chloride |
| Molekylvægt (g/mol) | 180.613 |
| Formel vægt | 179.976 |