Få mere at vide
1-Methyl-1H-imidazol-4-sulfonylchlorid, 95+%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10618172
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
10 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
10g
1g
250mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10618172 250 mg Ravfarvet glasflaske 250mg
10272682 1 g Ravfarvet glasflaske 1g
10193484 10 g Ravfarvet glasflaske 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10618172 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. CC03603CB
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Kemiske identifikatorer
CAS 137049-00-4
Molekylær formel C4H5ClN2O2S
Molekylvægt (g/mol) 180.61
MDL nummer MFCD00068060
InChI nøgle KXUGUWTUFUWYRS-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-methyl-1h-imidazole-4-sulfonyl chloride, 1-methyl-1h-imidazole-4-sulphonyl chloride, 1h-imidazole-4-sulfonyl chloride, 1-methyl, 1-methylimidazole-4-sulfonylchloride, 1-methylimidazole-4-sulphonyl chloride, chloro 1-methylimidazol-4-yl sulfone, 2-methoxymethylpropenal, acmc-209cak, buttpark 27\06-11, 1-methylimidazol-4-sulfonylchloride
PubChem CID 2736887
IUPAC navn 1-methylimidazol-4-sulfonylchlorid
SMIL CN1C=NC(=C1)S(Cl)(=O)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-Methyl-1H-imidazole-4-sulfonyl chloride
Analyseprocentområde 95%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Mængde 250 mg
Formel vægt 180.61
Procent renhed 95%