Få mere at vide
1-Methyl-1H-imidazol-4-sulfonamid, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10213822
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
5 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10213822 250 mg Ravfarvet glasflaske 250mg
10724053 1 g Ravfarvet glasflaske 1g
10215294 5 g Ravfarvet glasflaske 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10213822 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. TL01003CB
Kemiske identifikatorer
CAS 111124-90-4
Molekylær formel C4H7N3O2S
Molekylvægt (g/mol) 161.18
MDL nummer MFCD02091382
InChI nøgle QBJSSOBNVYDCDQ-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 2736885
IUPAC navn 1-methylimidazol-4-sulfonamid
SMIL CN1C=NC(=C1)S(N)(=O)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-Methyl-1H-imidazole-4-sulfonamide
CAS min % 97.0
Analyseprocentområde 97%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Mængde 250 mg
Synonym 1-methyl-1h-imidazole-4-sulfonamide, 1h-imidazole-4-sulfonamide,1-methyl, 1-methyl-1h-imidazole-4-sulphonamide, acmc-20dtvv, maybridge1_000050, spr_7, 1-methyl-4-imidazolesulfonamide, 1-methyl-1h-imidazol-4-ylsulfonamide, 1h-imidazole-4-sulfonamide, 1-methyl
Formel vægt 161.18
Procent renhed 97%