Få mere at vide
1-Methyl-1H-imidazole-4-carboxylic Acid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1-Methyl-1H-imidazole-4-carboxylic Acid |
| CAS | 41716-18-1 |
| Molekylær formel | C5H6N2O2 |
| Mængde | 500 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C5H6N2O2/c1-7-2-4(5(8)9)6-3-7/h2-3H,1H3,(H,8,9) |
| SMIL | Cn1cnc(c1)C(=O)O |
| IUPAC navn | 1-methylimidazole-4-carboxylic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 126.11 |
| Formel vægt | 126.0429 |