Få mere at vide
1-Methyl-1H-imidazole-4-carboxylic acid, 97%, Maybridge
Artikelnummer. 10642823
Skift visning
Amber Glass Bottle; 250mg
Artikelnummer.
10642823 Amber Glass Bottle; 250mg
1 options
Artikelnummer. 10642823 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. CC03601CB
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-Methyl-1H-imidazole-4-carboxylic acid
CAS 41716-18-1
Analyseprocentområde 97%
Emballage Amber Glass Bottle
Molekylær formel C5H6N2O2
Mængde 250 mg
Synonym 1-methyl-1h-imidazole-4-carboxylic acid, 1-methyl-imidazole-4-carboxylic acid, 1-methyl-4-imidazole-carboxylic acid, 1-methyl-4-imidazolecarboxylicacid, pubchem9001, acmc-1am6x, 1-methyl-4-imidazolic acid, ksc237q3j, 1-methyl-4-imidazolecarboxylic acid, 1-methyl-1h-4carboxylic acid
InChI nøgle WZTRQGJMMHMFGH-UHFFFAOYSA-N
SMIL CN1C=C(N=C1)C(=O)O
IUPAC navn 1-methylimidazole-4-carboxylic acid
Molekylvægt (g/mol) 126.115
PubChem CID 541509
ChEBI CHEBI:74746
Formel vægt 126.11
Procent renhed 97%