Få mere at vide
1-methyl-1H-imidazol-4-carbonitril, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10675135
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
5 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Ravgul glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10675135 5 g Ravfarvet glasflaske 5g
10610315 250 mg Ravfarvet glasflaske 250mg
10620315 1 g Ravgul glasflaske 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10675135 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. CC03616DE
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 02-10-2026
Kemiske identifikatorer
CAS 66121-69-5
Molekylær formel C5H5N3
Molekylvægt (g/mol) 107.116
MDL nummer MFCD06411537
InChI nøgle LAKVILSENFFPRR-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 2795115
IUPAC navn 1-methylimidazol-4-carbonitril
SMIL CN1C=C(N=C1)C#N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-Methyl-1H-imidazole-4-carbonitrile
CAS min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analyseprocentområde 97%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Mængde 5 g
Synonym 1-methyl-1h-imidazole-4-carbonitrile, 4-cyano-1-methyl-1h-imidazole, 1h-imidazole-4-carbonitrile, 1-methyl, 4-cyano-1-methylimidazole, 1-methyl-4-cyano-1h-imidazole, 1-methyl-4-imidazolecarbonitrile, 1h-imidazole-4-carbonitrile,1-methyl
Formel vægt 107.12
Procent renhed 97%