Få mere at vide
1-methyl-1H-imidazol-4-carbonitril, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10610315
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
5 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Ravgul glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10610315 250 mg Ravfarvet glasflaske 250mg
10620315 1 g Ravgul glasflaske 1g
10675135 5 g Ravfarvet glasflaske 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 10610315 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. CC03616CB
Request Bulk or Custom Format
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Kemiske identifikatorer
CAS 66121-69-5
Molekylær formel C5H5N3
Molekylvægt (g/mol) 107.116
MDL nummer MFCD06411537
InChI nøgle LAKVILSENFFPRR-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 2795115
IUPAC navn 1-methylimidazol-4-carbonitril
SMIL CN1C=C(N=C1)C#N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-Methyl-1H-imidazole-4-carbonitrile
CAS min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analyseprocentområde 97%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Mængde 250 mg
Synonym 1-methyl-1h-imidazole-4-carbonitrile, 4-cyano-1-methyl-1h-imidazole, 1h-imidazole-4-carbonitrile, 1-methyl, 4-cyano-1-methylimidazole, 1-methyl-4-cyano-1h-imidazole, 1-methyl-4-imidazolecarbonitrile, 1h-imidazole-4-carbonitrile,1-methyl
Formel vægt 107.12
Procent renhed 97%