Få mere at vide
1-Methyl-1H-imidazole-4-carbaldehyde, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1-Methyl-1H-imidazole-4-carbaldehyde |
| Mængde | 500 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C5H6N2O/c1-7-2-5(3-8)6-4-7/h2-4H,1H3 |
| Formel vægt | 110.048 |