Learn More
1-Methyl-1H-imidazol-4-carbaldehyd, 95 %, Thermo Scientific™
Specifications
Specifications
| Kemisk navn eller materiale | 1-Methyl-1H-imidazole-4-carbaldehyde |
| CAS min % | 94.5 |
| CAS Max % | 100.0 |
| Analyseprocentområde | 95% |
| Emballage | Ravfarvet glasflaske |
| Mængde | 1 g |
| Synonym | 1-methyl-1h-imidazole-4-carbaldehyde, 1-methylimidazole-4-carboxaldehyde, 1-methyl-1h-imidazole-4-carboxaldehyde, 1h-imidazole-4-carboxaldehyde, 1-methyl, methyl-1h-imidazole-4-carbaldehyde, 1-methylimidazol-4-carboxaldehyde, 4-formyl-1-methyl-1h-imidazole, 1-methyl-4-formyl-imidazole, 1-methyl-1h-imidazole-4-carbaldehyde #, 1h-imidazole-4-carboxaldehyde,1-methyl |
| Formel vægt | 110.12 |
| Procent renhed | 95% |