Få mere at vide
1-Methyl-1H-imidazol-4-carbaldehyd, 95 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10381463
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10381463 250 mg Ravfarvet glasflaske 250mg
10671075 1 g Ravfarvet glasflaske 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10381463 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. CC03604CB
Kemiske identifikatorer
CAS 17289-26-8
Molekylær formel C5H6N2O
Molekylvægt (g/mol) 110.116
MDL nummer MFCD03411957
InChI nøgle CQZXDIHVSPZIGF-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 573419
IUPAC navn 1-methylimidazol-4-carbaldehyd
SMIL CN1C=C(N=C1)C=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-Methyl-1H-imidazole-4-carbaldehyde
CAS min % 94.5
CAS Max % 100.0
Analyseprocentområde 95%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Mængde 250 mg
Synonym 1-methyl-1h-imidazole-4-carbaldehyde, 1-methylimidazole-4-carboxaldehyde, 1-methyl-1h-imidazole-4-carboxaldehyde, 1h-imidazole-4-carboxaldehyde, 1-methyl, methyl-1h-imidazole-4-carbaldehyde, 1-methylimidazol-4-carboxaldehyde, 4-formyl-1-methyl-1h-imidazole, 1-methyl-4-formyl-imidazole, 1-methyl-1h-imidazole-4-carbaldehyde #, 1h-imidazole-4-carboxaldehyde,1-methyl
Formel vægt 110.12
Procent renhed 95%