Få mere at vide
(1-Methyl-1H-imidazol-5-yl)methylamin, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10576524
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
5 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10576524 5 g Ravfarvet glasflaske 5g
10197562 250 mg Ravfarvet glasflaske 250mg
10573143 1 g Ravfarvet glasflaske 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10576524 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. CC23613DE
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 02-10-2026
Kemiske identifikatorer
CAS 486414-86-2
Molekylær formel C5H9N3
Molekylvægt (g/mol) 111.148
InChI nøgle PYAQTQXFMQWCHQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-methyl-1h-imidazol-5-yl methylamine, 1-methyl-5-aminomethylimidazole, 1-methyl-1h-imidazol-5-yl methanamine, 3-methylimidazol-4-yl methanamine, 1h-imidazole-5-methanamine, 1-methyl, 5-aminomethyl-1-methyl-1h-imidazole, c-3-methyl-3h-imidazol-4-yl-methylamine, 1-3-methylimidazol-4-yl methanamine, 1-methyl-imidazol-5-yl methylamine, 1-1-methyl-1h-imidazole-5-yl methanamine
PubChem CID 2795424
IUPAC navn (3-methylimidazol-4-yl)methanamin
SMIL CN1C=NC=C1CN
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (1-Methyl-1H-imidazol-5-yl)methylamine
Analyseprocentområde 97%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Mængde 5 g
Formel vægt 111.15
Procent renhed 97%