Få mere at vide
(1-Methyl-1H-imidazol-4-yl)methylamin, 95 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10423312
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
5 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10423312 250 mg Ravfarvet glasflaske 250mg
10738534 1 g Ravfarvet glasflaske 1g
10021034 5 g Ravfarvet glasflaske 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10423312 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. CC03613CB
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Kemiske identifikatorer
CAS 486414-83-9
Molekylær formel C5H9N3
Molekylvægt (g/mol) 111.15
MDL nummer MFCD06411536
InChI nøgle YSEAGFBRAQOCFM-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 2795114
IUPAC navn (1-methylimidazol-4-yl)methanamin
SMIL CN1C=NC(CN)=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (1-Methyl-1H-imidazol-4-yl)methylamine
Analyseprocentområde 95%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Mængde 250 mg
Synonym 1-methyl-1h-imidazol-4-yl methanamine, 1-methyl-1h-imidazol-4-yl methylamine, 1h-imidazole-4-methanamine, 1-methyl, 1-methylimidazol-4-yl methanamine, 4-aminomethyl-1-methylimidazole, c-1-methyl-1h-imidazol-4-yl-methylamine, 1-1-methylimidazol-4-yl methanamine, 4-aminomethyl-1-methyl-1h-imidazole, 1h-imidazole-4-methanamine,1-methyl, 1-methyl-1h-imidazol-4-yl methyl amine
Formel vægt 111.15
Procent renhed 95%