Få mere at vide
(1-Methyl-1H-imidazol-2-yl)methanol, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10672433
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10672433 250 mg Ravfarvet glasflaske 250mg
10562662 1 g Ravfarvet glasflaske 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10672433 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. CC20809CB
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 04-01-2027
Kemiske identifikatorer
CAS 17334-08-6
Molekylær formel C5H8N2O
Molekylvægt (g/mol) 112.132
MDL nummer MFCD00964673
InChI nøgle CDQDMLWGTVLQEE-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-methyl-1h-imidazol-2-yl methanol, 1-methylimidazol-2-yl methanol, 1h-imidazole-2-methanol, 1-methyl, 1-methyl-2-imidazolyl methanol, 2-hydroxymethyl-1-methylimidazole, imidazole-2-methanol, 1-methyl, 1-methyl-1h-imidazole-2-methanol, 1-methylimidazol-2-yl methan-1-ol, pubchem9047
PubChem CID 573612
IUPAC navn (1-methylimidazol-2-yl)methanol
SMIL CN1C=CN=C1CO
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (1-Methyl-1H-imidazol-2-yl)methanol
CAS min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analyseprocentområde 97%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Mængde 250 mg
Formel vægt 112.13
Procent renhed 97%