Få mere at vide
1-Methyl-1H-benzo[d][1,3]oxazine-2,4-dione, 98%, BLD Pharm™
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1-Methyl-1H-benzo[d][1,3]oxazine-2,4-dione |
| CAS | 10328-92-4 |
| Molekylær formel | C9H7NO3 |
| MDL nummer | MFCD00006815 |
| Mængde | 25 g |
| SMIL | O=C(N(C)C1=CC=CC=C12)OC2=O |
| Molekylvægt (g/mol) | 177.16 |
| Procent renhed | 98% |