Få mere at vide
1-Methyl-1H-benzimidazol-5-carboxylsyre, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11390567
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
11390567 250 mg Ravfarvet glasflaske 250mg
10356824 1 g Ravfarvet glasflaske 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11390567 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. CC13601CB
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 14-12-2026
Kemiske identifikatorer
CAS 53484-17-6
Molekylær formel C9H8N2O2
Molekylvægt (g/mol) 176.175
MDL nummer MFCD06809665
InChI nøgle KAJLCBKTWRUQOI-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-methyl-1h-benzimidazole-5-carboxylic acid, 1-methyl-1h-benzo d imidazole-5-carboxylic acid, 1h-benzimidazole-5-carboxylic acid, 1-methyl, 1-methyl-1h-1,3-benzodiazole-5-carboxylic acid, 1-methyl-1,3-benzodiazole-5-carboxylic acid, 1h-benzimidazole-5-carboxylicacid, 1-methyl, 1-methyl-5-benzimidazolecarboxylic acid, 1-methyl-1h-benzimidazole-5-carboxylicacid, 1-methylbenzimidazol-5-carboxylic acid, 1-methylbenzimidazole-5-carboxylicacid
PubChem CID 4913063
IUPAC navn 1-methylbenzimidazol-5-carboxylsyre
SMIL CN1C=NC2=C1C=CC(=C2)C(=O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-Methyl-1H-benzimidazole-5-carboxylic acid
CAS min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analyseprocentområde 97%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Mængde 250 mg
Formel vægt 176.17
Procent renhed 97%