Få mere at vide
1-Methyl-1H-benzimidazol-5-carboxylsyre, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10356824
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10356824 1 g Ravfarvet glasflaske 1g
11390567 250 mg Ravfarvet glasflaske 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10356824 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. CC13601DA
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Kemiske identifikatorer
CAS 53484-17-6
Molekylær formel C9H8N2O2
Molekylvægt (g/mol) 176.175
MDL nummer MFCD06809665
InChI nøgle KAJLCBKTWRUQOI-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-methyl-1h-benzimidazole-5-carboxylic acid, 1-methyl-1h-benzo d imidazole-5-carboxylic acid, 1h-benzimidazole-5-carboxylic acid, 1-methyl, 1-methyl-1h-1,3-benzodiazole-5-carboxylic acid, 1-methyl-1,3-benzodiazole-5-carboxylic acid, 1h-benzimidazole-5-carboxylicacid, 1-methyl, 1-methyl-5-benzimidazolecarboxylic acid, 1-methyl-1h-benzimidazole-5-carboxylicacid, 1-methylbenzimidazol-5-carboxylic acid, 1-methylbenzimidazole-5-carboxylicacid
PubChem CID 4913063
IUPAC navn 1-methylbenzimidazol-5-carboxylsyre
SMIL CN1C=NC2=C1C=CC(=C2)C(=O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-Methyl-1H-benzimidazole-5-carboxylic acid
CAS min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analyseprocentområde 97%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Mængde 1 g
Formel vægt 176.17
Procent renhed 97%
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.