Få mere at vide
1-methyl-1H-benzimidazol-5-carbonylchlorid-hydrochlorid, 90 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11310577
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
11310577 250 mg Ravfarvet glasflaske 250mg
10706295 1 g Ravfarvet glasflaske 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11310577 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. CC13652CB
Kemiske identifikatorer
CAS 906352-57-6
Molekylær formel C9H8Cl2N2O
Molekylvægt (g/mol) 231.08
MDL nummer MFCD09817460
InChI nøgle SGNORNZSRSQMEE-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-methyl-1h-benzimidazole-5-carbonyl chloride hydrochloride, 1-methyl-1,3-benzodiazole-5-carbonyl chloride hydrochloride, 1-methyl-1h-benzoimidazole-5-carbonyl chloride.hcl, 1-methylbenzimidazole-5-carbonyl chloride, chloride, 1-methyl-1h-benzo d imidazole-5-carbonyl chloride hydrochloride, 1-methyl-1h-benzimidazole-5-carbonyl chloride-hydrogen chloride 1/1, 1h-benzimidazole-5-carbonylchloride, 1-methyl-, hydrochloride 1:1
PubChem CID 24229458
IUPAC navn 1-methylbenzimidazol-5-carbonylchlorid;hydrochlorid
SMIL Cl.CN1C=NC2=CC(=CC=C12)C(Cl)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-Methyl-1H-benzimidazole-5-carbonyl chloride hydrochloride
CAS min % 89.5
CAS Max % 100.0
Analyseprocentområde 90%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Mængde 250 mg
Formel vægt 231.08
Procent renhed 90%