Få mere at vide
1-Methyl-1H-benzimidazol-2-thiol, TRC
Artikelnummer. 30132830
Skift visning
Mængde:
250 mg
500 mg
1 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30132830 500 mg
30136606 1 g
17944175 250 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30132830 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCM293148500MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 28-07-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 2360-22-7
Molekylær formel C8H8N2S
Molekylvægt (g/mol) 164.22
Synonym 1,3-Dihydro-1-methyl-2H-benzimidazole-2-thione, 1-Methyl-1,3-dihydrobenzimidazole-2-thione;1-Methyl-1,3-dihydrobenzoimidazole-2-thione;1-Methyl-1H-1,3-benzodiazole-2-thiol, 1-Methyl-1H-benzimidazole-2(3H)-thione;1-Methyl-1H-benzimidazole-2-thiol, 1-Methyl-2(1H)-benzimidazolethione;1-Methyl-2-mercaptobenzimidazole, 1-Methylbenzimidazole-2(3H)-thione;1-Methylbenzimidazole-2-thiol, 1-Methylbenzimidazoline-2-thione, 2-Mercapto-1-methylbenzimidazole, 3-Methyl-1H-benzimidazole-2-thione;N-Methylbenzimidazoline-2-thione;
IUPAC navn 1-methylbenzimidazol-2-thiol
SMIL Cn1c(S)nc2ccccc12
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-Methyl-1H-benzimidazole-2-thiol
Mængde 500 mg
InChI formel InChI=1S/C8H8N2S/c1-10-7-5-3-2-4-6(7)9-8(10)11/h2-5H,1H3,(H,9,11)
Formel vægt 164.0408