missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
1-Methyl-1h-1,2,4-triazol-3-amine, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1-Methyl-1H-1,2,4-triazol-3-amine |
| CAS | 49607-51-4 |
| Molekylær formel | C3 H6 N4 |
| Mængde | 1 g |
| Synonym | 1H-1,2,4-Triazol-3-amine, 1-methyl- (9CI, ACI), 1-Methyl-1h-1,2,4-triazol-3-amine (ACI), 1-Methyl-1,2,4-triazol-3-amine, 1-Methyl-3-amino-1,2,4-triazole, 3-Amino-1-methyl-1,2,4-triazole, 3-Amino-1-methyl-1H-1,2,4-triazole |
| InChI formel | InChI=1S/C3H6N4/c1-7-2-5-3(4)6-7/h2H,1H3,(H2,4,6) |
| SMIL | Cn1cnc(N)n1 |
| IUPAC navn | 1-methyl-1,2,4-triazol-3-amine |
| Molekylvægt (g/mol) | 98.106 |
| Formel vægt | 98.0592 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?