missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

1-Methyl-1h-1,2,4-triazol-3-amine, TRC

Artikelnummer. 30476776
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
500 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30476776 500 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30476776 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCM218815500MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 1-Methyl-1H-1,2,4-triazol-3-amine
CAS 49607-51-4
Molekylær formel C3 H6 N4
Mængde 500 mg
Synonym 1H-1,2,4-Triazol-3-amine, 1-methyl- (9CI, ACI), 1-Methyl-1h-1,2,4-triazol-3-amine (ACI), 1-Methyl-1,2,4-triazol-3-amine, 1-Methyl-3-amino-1,2,4-triazole, 3-Amino-1-methyl-1,2,4-triazole, 3-Amino-1-methyl-1H-1,2,4-triazole
InChI formel InChI=1S/C3H6N4/c1-7-2-5-3(4)6-7/h2H,1H3,(H2,4,6)
SMIL Cn1cnc(N)n1
IUPAC navn 1-methyl-1,2,4-triazol-3-amine
Molekylvægt (g/mol) 98.106
Formel vægt 98.0592
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.