Få mere at vide
1-Methyl-1H-1,2,3-benzotriazol-5-carboxylsyre, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10344332
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Ravglasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10344332 250 mg Ravfarvet glasflaske 250mg
10782293 1 g Ravglasflaske 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10344332 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. CC23501CB
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 23-12-2026
Kemiske identifikatorer
CAS 305381-67-3
Molekylær formel C8H7N3O2
Molekylvægt (g/mol) 177.163
MDL nummer MFCD03086163
InChI nøgle SGHWYTLJLHVIBQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-methyl-1h-1,2,3-benzotriazole-5-carboxylic acid, 1-methyl-1h-benzo d 1,2,3 triazole-5-carboxylic acid, 1-methyl-1h-benzotriazole-5-carboxylic acid, 1h-benzotriazole-5-carboxylic acid, 1-methyl, 1-methyl-1,2,3-benzotriazole-5-carboxylic acid, 1-methyl-5-benzotriazolecarboxylic acid, 1h-benzotriazole-5-carboxylicacid, 1-methyl
PubChem CID 2776549
IUPAC navn 1-methylbenzotriazol-5-carboxylsyre
SMIL CN1C2=C(C=C(C=C2)C(=O)O)N=N1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-Methyl-1H-1, 2, 3-benzotriazole-5-carboxylic acid
CAS min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analyseprocentområde 97%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Mængde 250 mg
Formel vægt 177.16
Procent renhed 97%